P6912
′o-fenilendiammina
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
′o-fenilendiammina, tablet, 5 mg substrate per tablet
Livello qualitativo
Stato
tablet
Punto di fusione
258 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.