P5412
o-Phenylenediamine
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
o-Phenylenediamine, tablet, 20 mg substrate per tablet
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 25 °C)
Stato
tablet
P. ebollizione
256-258 °C
Punto di fusione
100-102 °C
Fluorescenza
λex 337 nm; λem 417 nm (after derivatization)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.