Documenti fondamentali
8.14538
Sigma-Aldrich
1,2-Phenylenediamine
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene
About This Item
Formula condensata:
1,2-(NH2)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-430-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.013 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
540 °C
Limite di esplosione
1.5 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
257 °C/1013 hPa
Punto di fusione
99-103 °C
Temp. transizione
flash point 110 °C
Solubilità
54 g/L
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
530 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,2-Phenylenediamine for synthesis. CAS 95-54-5, chemical formula 1,2-(NH₂)₂C₆H₄.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup