Documenti fondamentali
1.07243
Supelco
1,2-Phenylenediamine
GR for analysis
Sinonimo/i:
1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene
About This Item
Formula condensata:
1,2-(NH2)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-430-6
NACRES:
NB.21
Tensione di vapore
0.013 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
540 °C
Limite di esplosione
1.5 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
257 °C/1013 hPa
Punto di fusione
99-103 °C
Temp. transizione
flash point 110 °C
Solubilità
54 g/L
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
530 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Synthesis of imines from the coupling reaction of alcohols and amines catalyzed by phosphine-free cobalt(II) complexes.: This study explores the use of 1,2-phenylenediamine in catalytic systems, demonstrating its efficacy in synthesizing imines, which are pivotal in various synthetic applications (Mahato et al., 2024).
  • Copper(II) Driven Fluorescence switch-on Detection of Ovalbumin and GSH Using a Pyridoxal 5′-phosphate Derived Tetradentate Schiff Base and its Applications.: Research demonstrates the application of 1,2-phenylenediamine-based ligands in creating sensitive fluorescent probes for bioanalytical applications (Dhanshri et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Sulfated ash: ≤ 0.25 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2