P6746
Anti-PML antibody, Mouse monoclonal
clone PML-97, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Promyelocytic Leukemia
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PML-97, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~90 kDa
Reattività contro le specie
hamster, human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 293T cells expressing recombinant PML3
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PML(5371)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- indirect immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato