P6188
Prostaglandin I2 sodium salt
≥96% (HPLC), synthetic, powder
Sinonimo/i:
Epoprostenol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 1 mg/mL (Hydrolyzes to 6-ketoprostaglandin F1α in aqueous solution.)
ethanol: 50 mg/mL
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@@](O/2)([H])[C@]1([H])CC2=C\CCCC(O)=O.[Na]
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-8-15(21)10-11-16-17(22)12-18-20(16)14(13-25-18)7-5-6-9-19(23)24;/h7,10-11,15-18,20-22H,2-6,8-9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,14-7-;/t15-,16-,17+,18-,20+;/m0./s1
OURCVRVJQMLUNA-QFDVFERUSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- in the preparation of stock solution for platelet washing procedure
- as supplement in platelet-rich-plasma, for platelet preparation
- to prevent platelet activation
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3