P5234
Purvalanol B
≥97% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(2R)-2-[[6-[(3-Chloro-4-carboxyphenyl)amino]-9-(1-methylethyl)-9H-purin-2-yl]amino]-3-methyl-1-butanol, NG 95
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: soluble 37 mg/mL
H2O: insoluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](CO)Nc1nc(Nc2ccc(C(O)=O)c(Cl)c2)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C20H25ClN6O3/c1-10(2)15(8-28)24-20-25-17(16-18(26-20)27(9-22-16)11(3)4)23-12-5-6-13(19(29)30)14(21)7-12/h5-7,9-11,15,28H,8H2,1-4H3,(H,29,30)(H2,23,24,25,26)/t15-/m0/s1
ZKDXRFMOHZVXSG-HNNXBMFYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3