Documenti fondamentali
P4560
Sigma-Aldrich
Phosphate-Citrate Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
tablet
Sinonimo/i:
P-C Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Stato
tablet
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Solubilità
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Phosphate-Citrate Buffer Tablets with Urea Hydrogen Peroxide may be used as a peroxidase substrate buffer for ELISA with the H2O2 included.
Ricostituzione
One tablet dissolved in 10 mL of deionized water yields a 0.05 M phosphate-citrate buffer, containing 0.014% H2O2, pH 5.0 at 25 °C.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)