P4360
Monoclonal Anti-p107 antibody produced in mouse
clone KAB6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CP107, Anti-PRB1, Anti-p107
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KAB6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 107 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1:1,000 using human C33A cervical carcinoma cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBL1(5933)
mouse ... Rbl1(19650)
Immunogeno
Stato fisico
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?