P4247
Anti-Potassium Channel Kv1.3 (extracellular)−FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Kcna3, Anti-Voltage-gated Potassium Channel KV1.3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
flow cytometry: 0.5-5 μg/test using Jurkat T-cells
western blot: 1:200-1:500 using rat brain membranes
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3