P3862
Anti-phospho-PKB (pThr308) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-Akt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 56 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole extract of PDGF-treated mouse fibroblast NIH3T3 cells and a whole extract of H2O2-treated rat fibroblast Rat-1 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr308)
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
mouse ... Akt1(11651)
rat ... Akt1(24185)
Descrizione generale
Anti-phospho PKB (pThr308) recognises PKB phosphorylated at threonine 308 (56 kDa).
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico