P3287
Protein kinase CβII isozyme human
>85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Ca2+-activated phospholipid-dependent serine-threonine kinase βII isozyme human, PKC βII human
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
>85% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
≥500 unit/mg solid
PM
80 kDa by SDS-PAGE
calculated mol wt 76.9 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKCB(5579)
Azioni biochim/fisiol
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Definizione di unità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?