P1134
Porphobilinogen
powder
Sinonimo/i:
5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrole-3-propanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
1 M NH4OH: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCc1[nH]cc(CCC(O)=O)c1CC(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16)
QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?