08339
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
δ-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, ALA
Saggio
≥97.0% (AT)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤2% water
Colore
white to faint yellow
Punto di fusione
~150 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?