Documenti fondamentali
O1266
Sigma-Aldrich
OPC 31260 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(Dimethylamino)-1-[4-(2-methylbenzamido)benzoyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine hydrochloride, Mozavaptan hydrochloride, N-[4-(5-Dimethylamino-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepine-1-carbonyl)phenyl]-2-methylbenzamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H29N3O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CN(C)C1CCCN(C(=O)c2ccc(NC(=O)c3ccccc3C)cc2)c4ccccc14
InChI
1S/C27H29N3O2.ClH/c1-19-9-4-5-10-22(19)26(31)28-21-16-14-20(15-17-21)27(32)30-18-8-13-24(29(2)3)23-11-6-7-12-25(23)30;/h4-7,9-12,14-17,24H,8,13,18H2,1-3H3,(H,28,31);1H
MOROBKPIULFQDC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
OPC 31260 is a vasopressin V2 selective antagonist. Arginine vasopressin (AVP) plays an important part in circulatory and water homeostasis. The V2 receptor subtype is important in water retention, cardiac remodeling in congestive heart failure (CHF), and renal hemodynamic alterations, and is considered a target for polysystic kidney disease. OPC-31260 has been shown to inhibit the development of polycystic kidney disease in several animal models.
Avvertenza
air-sensitive, hygroscopic, store with desiccant
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)