N7271
α(2→3) Neuraminidase from Streptococcus pneumoniae
buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Acylneuraminyl hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptococcus pneumoniae
Livello qualitativo
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
≥5 units/mL
Attività estranea
β-Galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, α-fucosidase, and proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Streptococcus pneumoniae R6 ... nanB(933504)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1