Key Documents
N0411
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto
vial of 1 mg
Sinonimo/i:
ββ-NADPH, 2′-NADPH, Coenzima II ridotto, Diidronicotinamide adenina dinucleotide fosfato, NADPH Na4, Nucleotide trifosfopiridina ridotto, TPNH2 Na4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N7Na4O17P3
Peso molecolare:
833.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 1 mg
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Azioni biochim/fisiol
βIl β-nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato (NADP+) e il β-nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto (NADPH) formano una coppia coenzimatica redox (NADP+:NADPH) coinvolta in un′ampia gamma di reazioni di ossidazione e riduzione catalizzate da enzimi. La coppia redox NADP+/NADPH favorisce il trasferimento di elettroni nelle reazioni anaboliche quali la biosintesi dei lipidi e del colesterolo e l′allungamento delle catene aciliche dei grassi. La coppia redox NADP+/NADPH è usata in una serie di meccanismi di antiossidazione in cui protegge dall′accumulo delle specie di ossidazione reattiva. Il NADPH è generato in vivo lungo la via dei pentoso fosfati (PPP).
Nota sulla preparazione
Chemically reduced
Altre note
Confezionato in base al contenuto di NADP determinato da UV-Vis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Ting Chen et al.
iScience, 23(9), 101533-101533 (2020-10-22)
Lanthanide-based, Förster resonance energy transfer (LRET) biosensors enabled sensitive, time-gated luminescence (TGL) imaging or multiwell plate analysis of protein-protein interactions (PPIs) in living cells. We prepared stable cell lines that expressed polypeptides composed of an alpha helical linker flanked by