MTOX1019
MDR1 Knockout HepaRG™ Cells
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MDR1 Knockout HepaRG™ Cells, 1 vial
Origine biologica
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
−196°C
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Sigma′s HepaRG MDR1 Knockout (KO) allows investigations of drug-transporter interactions involving MDR1 (P-glycoprotein) in the liver.
- The frame-shift mutation of MDR1 gene was confirmed by fragment length analysis and DNA sequencing.
- Loss of functionality was confirmed by loss of transport of selective substrates in sandwich culture assay.
Qualità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article on The Role of Liver Transporters in Drug-Drug Interactions