MTCC3215SG
MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 1.5 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Sinonimo/i:
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear
polypropylene
round
screw top cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap natural
graduation
neck thread external
Confezionamento
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C3215-SG
Parametri
22,000 × g speed
Capacità
1.5 mL
diam. × lung.
12.8 mm × 47.6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-clear polypropylene
- Packaged in resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
- White, printed graduations
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)