MTCC3220SG
MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 2.0 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Sinonimo/i:
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
(self standing star foot)
cap (screw top )
clear
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap natural
Confezionamento
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C3220-SG
Parametri
22,000 × g speed
Capacità
2.0 mL
diam. × lung.
13.1 mm × 46.8 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-clear polypropylene
- Packaged in resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
- White, printed graduations
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)