MTCC2410
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 10 mL, sterile
Sinonimo/i:
conical tube, plastic tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue cap
clear tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene
screw cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduation
Confezionamento
bag of 20 × 50 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C2410
Parametri
12,000 × g speed
Capacità
10 mL
diam. × lung.
16 mm × 104 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)