MTCC2231W
MTC™ Bio ScrewSeal™ Microcentrifuge Tubes
self-standing, clear, capacity 2.0 mL, pkg of 1000 ea (individually wrapped)
Sinonimo/i:
conical tube, plastic tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue cap
clear
high-density polyethylene cap
polypropylene
screw top cap
self-standing
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 1000 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C2231-W
Parametri
22,000 × g speed
Capacità
2.0 mL
diam. × lung.
12.8 mm × 46 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-clear polypropylene
- Molded or non-graduated options
- Leak-proof O-ring seal
- Light-blocking amber available
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)