MTCC1814
MTC™ Bio SecureSeal™ Transport Tubes
size 10 mL, graduation (printed)
Sinonimo/i:
sample mailing tube, transportation tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear tube
conical (self standing)
polypropylene
screw cap
white cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduation (printed)
Confezionamento
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C1814
diam. × lung.
16 mm × 80 mm
Misura
10 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Leak-proof, 1.25 turn screw-cap
- Meet 95kPa transportation guidelines
- Vivid, printed graduations
- Screw-caps attached Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)