MTCT7950
MTC™ Bio Sample Transport Tubes
capacity 14 mL, self-standing
Sinonimo/i:
reagent dish, sample storage tube, self standing tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear
polypropylene
screw cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduation
Confezionamento
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio T7950
Capacità
14 mL
diam. × lung.
16 mm × 100 mm
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Leak-proof screw caps
- White printed graduations
- Sterile bags of 100 tubes
- White marking spot
- Self-standing / round bottom
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)