MSST0039
SILu™Prot IFNG Interferon Gamma human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinonimo/i:
IFNγ, IFN-gamma, IFNG mass-spectrometry standard, Immune interferon, Immuneinterferon, Interferon-gamma mass-spectrometry standard, stable isotope-labeled human IFNG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
PM
calculated mol wt 17 kDa
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (standard)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IFNG(3458)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)