MAK567
Pyruvate Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
PDH Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Livello qualitativo
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PDHA1(5160) , PDHA2(5161 ) , PDHB(5162) , PDHX(8050)
mouse ... PDHA1(18597) , PDHA2(18598) , PDHB(68263) , PDHX(27402)
rat ... PDHA1(29554) , PDHA2(117098) , PDHB(289950) , PDHX(311254)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Click here to download a calculator excel file
Compatibilità
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)