MAK438
Glutamine Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Glutamine Quantification Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
applicazioni
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
immunological diseases; cancer; gastrointestinal diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Cancer Research
- Immunological Research
- Gastrointestinal Disease Research
Caratteristiche e vantaggi
Simplified Process: Experience a streamlined process with the addition of only a single working reagent and a room temperature reaction, reducing complexity and saving valuable time and effort.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Compatibilità
Principio
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)