MAK130
Chromium Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 250 colorimetric tests
applicazioni
cosmetics
environmental
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)