MAK004
Glutamate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
L-Glutamate Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
applicazioni
cosmetics
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
neurological disorders; cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
Protocolli
Assay protocol for the colorimetric detection of Glutamate in biological samples using the Glutamate assay kit.