M9163
Terreno di coltura 199
With Hanks′ salts, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10X
Sinonimo/i:
M199 Medium, TCM 199
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno di coltura 199, 10 ×, With Hanks′ salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
Concentrazione
10 ×
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1