M9144
IgG2a, Kappa from murine myeloma
clone UPC 10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Mouse IgG2a-κ
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
UPC 10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Trace amounts of lambda chain may be present.
Applicazioni
- Immunohistology
- Flow cytometry
- Immunostaining
- Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunohistochemistry(IHC)
- Immunoprecipitation
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1