Documenti fondamentali
M8819
Mannide monooleate
from plant
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Stato
liquid
Colore
dark brown
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
1 of 4
Questo articolo | 910708 | 910767 | 910775 |
---|---|---|---|
assay ≥80% | assay ≥80% | assay ≥90% | assay ≥90% |
form powder | form powder | form powder | form powder |
color dark gray | color dark gray | color dark gray | color dark gray |
particle size ≤100 μm | particle size ≤200 μm | particle size ≤100 μm | particle size ≤40 μm |
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contatta l'Assistenza Tecnica