M7398
Monoclonal Anti-β2-Microglobulin antibody produced in mouse
clone BM-63, ascites fluid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BM-63, monoclonal
PM
antigen 12 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
indirect immunofluorescence: 1:500 using human PBL′s
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B2M(567)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol