5.05223
CMP-Sialic Acid disodium salt
≥95% (HPLC), liquid, activated form of sialic acid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
CMP-Sialic Acid, Disodium Salt InSolution, Cytidine-5ʹ-MonoPhospho-N-Acetylneuraminic acid, 2Na, CMP-N-Acetylneuraminic Acid, 2Na, CMP-NANA, CMP-Neu5Ac
About This Item
Prodotti consigliati
product name
CMP-Sialic Acid, Disodium Salt, InSolution, ≥95%, 25 mM aqueous solution, required for the biosynthesis of sialic acid-containing complex carbohydrates
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C20H31N4O16P/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34)
TXCIAUNLDRJGJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2