G4401
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt
≥85%, powder
Sinonimo/i:
GDP-Fuc, GDP-fucose
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt, ≥85%
Livello qualitativo
Saggio
≥85%
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1OC(OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC2OC(C(O)C2O)n3cnc4C(=O)N=C(N)Nc34)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C16H25N5O15P2/c1-4-7(22)9(24)11(26)15(33-4)35-38(30,31)36-37(28,29)32-2-5-8(23)10(25)14(34-5)21-3-18-6-12(21)19-16(17)20-13(6)27/h3-5,7-11,14-15,22-26H,2H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H3,17,19,20,27)
LQEBEXMHBLQMDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The presence of multiple functional groups and stereocenters in complex carbohydrates makes them challenging targets for the organic chemist.
Glycosyltransferases were initially considered to be specific for a single glycosyl donor and acceptor, which led to the one enzyme-one linkage concept. Subsequent observations have refuted the theory of absolute enzymatic specificity by describing the transfer of analogs of some nucleoside mono- or diphosphate sugar donors.