M7379
Methylbenzethonium chloride
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-N-(2-[2-(methyl-4-[1,1,3,3-tetramethylbutyl]phenoxy)ethoxy]ethyl)benzylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Saggio
≥98.0% (TLC)
PM
462.11 g/mol
tecniche
electrophoresis: suitable
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/2C28H44NO2.2ClH/c1-23-20-25(14-15-26(23)28(5,6)22-27(2,3)4)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;;/h2*9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;2*1H/q2*+1;;/p-2
HNXONNXIAJJXPE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3