M5691
Anti-MAGI-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:500 using rat brain extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAGI1(9223)
mouse ... Magi1(14924)
rat ... Cnksr3(308113)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- western blotting
- immunostaining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)