WH0009223M3
Monoclonal Anti-MAGI1 antibody produced in mouse
clone 7B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AIP3, Anti-BAIAP1, Anti-BAP1, Anti-MAGI1, Anti-TNRC19, Anti-WWP3, Anti-membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAGI1(9223)
Immunogeno
Sequence
SHSTQVLPEFPPAEAQAPDQTDSSGQKKPDPFKIWAQSRSMYENRPMSPSPASGLSKGEREREINSTNFGECPIPDYQEQDIFLWRKETGFGFRILGGN
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)