M3807
Anti-MAP Kinase, Non-Phosphorylated ERK antibody, Mouse monoclonal
clone ERK-NP2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERK2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p38, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ERK-NP2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-25 μg/mL using rat brain extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico