M7927
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
rabbit polyclonal
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-MAP Kinase (ERK-1, 351-368) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5 μg using NIH 3T3 mouse fibroblast lysates
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using NIH 3T3 mouse fibroblast lysate or rat brain extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- western blotting.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)