M2824
Meptazinol hydrochloride
Sinonimo/i:
3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-phenol hydrochloride, IL-22811 hydrochloride, WY-22811 hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Ideatore
Wyeth
Stringa SMILE
Cl.CCC1(CCCCN(C)C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C15H23NO.ClH/c1-3-15(9-4-5-10-16(2)12-15)13-7-6-8-14(17)11-13;/h6-8,11,17H,3-5,9-10,12H2,1-2H3;1H
MPJUSISYVXABBH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Articoli
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.