M2199
PMEG hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-[2-(Phosphonomethoxy)ethyl]guanine hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.NC1=Nc2c(ncn2CCOCP(O)(O)=O)C(=O)N1
InChI
1S/C8H12N5O5P.H2O/c9-8-11-6-5(7(14)12-8)10-3-13(6)1-2-18-4-19(15,16)17;/h3H,1-2,4H2,(H2,15,16,17)(H3,9,11,12,14);1H2
BDVQXHFCXJXVND-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)