L6386
Lipopolysaccharides from Salmonella typhosa
purified by phenol extraction
Sinonimo/i:
Lactose synthase B protein, LPS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Salmonella typhosa)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Purificato mediante
phenol extraction
Impurezze
<3% Protein (Lowry)
Colore
white to yellow cast
Solubilità
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?