M1824
MC1568
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[5-(3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropen-1-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]-N-hydroxy-2-propenamide
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
orange
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1c(\C=C\C(=O)NO)ccc1\C=C\C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C17H15FN2O3/c1-20-14(5-6-15(20)8-10-17(22)19-23)7-9-16(21)12-3-2-4-13(18)11-12/h2-11,23H,1H3,(H,19,22)/b9-7+,10-8+
QQDIFLSJMFDTCQ-FIFLTTCUSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.