Key Documents
M071000
Sigma-Aldrich
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Impurezze
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
solid white
Punto di fusione
84-90 °C (lit.)
86-88 °C
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
Stringa SMILE
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3