Key Documents
75666
Sigma-Aldrich
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Benzylmercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5-Benzylmercaptotetrazole, 5-Benzylthio-1H-tetrazole, 5-[(Phenylmethyl)thio]-2H-tetrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
135-138 °C (DSC-onset)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole (BTT activator) is an organic compound that is used as an activator in the synthesis of oligonucleotides. The activator reacts with the phosphoramidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′-hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Altre note
Activator for DNA synthesis; superior alternative to tetrazole
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)