M0687
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom clear wells
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear wells
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (F-bottom)
Confezionamento
case of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 655160
Misura
96 wells
Volume pozzetto
392 μL
Volume di lavoro pozzetto
25-340 μL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface