L8507
Luciferase from Vibrio fischeri (Photobacterium f)
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Bacterial Luciferase, Luciferase from Photobacterium fischeri
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Composizione
Protein, ~40% biuret
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1