L8274
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O26:B6
≥10,000 EU/mg, purified by phenol extraction
Sinonimo/i:
LPS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli (O26:B6)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥10,000 EU/mg
Purificato mediante
phenol extraction
Impurezze
<3% Protein (Lowry)
Colore
white to faint yellow
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3