L3763
γ-Linolenyl alcohol
≥99%, liquid
Sinonimo/i:
6,9,12-Octadecatrienol
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-
WFYSUQMCIPGKKK-QNEBEIHSSA-N
Confezionamento
Sealed ampule
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?